Szeretne újra bejelentkezni?
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H28288.03EA 13500 HUF InStock
H28288.03 H28288.06
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40
Melting Pt: 224…230 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04039010
CAS Number: 175883-63-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség