Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H58657.14EA 554000 HUF InStock
H58657.14 H58657.06
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole ≥97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂S
MW: 269,16
Melting Pt: 151…153 °C
MDL Number: MFCD00170268
CAS Number: 65705-44-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség