  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-5-dimethyl-1h-pyrazol-3-carbonsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC AC 1 * 25 g