  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-hydroxymethyl-oxacyclohexan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROPYRAN, 98% 1 * 1 g