  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-phenylsulfonyl-6-indolboronsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLEM35514231)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
UOM:  1 * 1 g