  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-phenylsulfonyl-2-indolboronsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLE30731776-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
UOM:  1 * 1 g