  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-indolboronsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (H27008.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Indoleboronic acid
UOM:  1 * 1 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Indoleboronic acid