  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "diphosphorsaeuretetra-phenylmethyl-ester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Tetrabenzyl pyrophosphate
Katalógus szám: (ACRO436750010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Tetrabenzyl pyrophosphate
UOM:  1 * 1 g