  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-fluor-3-methanoylbenzo-e-oxacyclohex-2-en-4-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H32857.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   6-Fluoro-3-formylchromone
UOM:  1 * 1 g