  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ethansaeureanhydrid-d6"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO174670050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Acetic anhydride-[D6] (98,5% D)
UOM:  1 * 5 ml