  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "scandium-iii-perchlorat-hydrogenoxid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Scandium (III) perchlorate 50% in aqueous solution, reagent grade