  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "isochinolin-2-oxid-hydrogenoxid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Isoquinolin-N-oxide 500 g/l in aqueous solution