  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "methylmagnesiumchlorid-oxacyclopentan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methylmagnesium chloride 3 mol/l (~22% (w/w)) in THF
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methylmagnesium chloride 3 mol/l (~22% (w/w)) in THF
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methylmagnesium chloride 3 mol/l (~22% (w/w)) in THF