Nyomtat…
Hand cleanser cream, Kresto® classic
Gyártó: SC Johnson
Kresto® Classic
115-1509EA 91400 HUF
115-1509 115-2294 115-2293
Hand cleanser cream, Kresto® classic
Bőrápolás Szappanok és bőrtisztítók
Hand cleanser paste for extra heavy-duty contamination from, for example, oils, greases, drilling mud, tar, carbon black, bitumen, graphite and metallic dust lubricants.
  • Contains toxicologically safe solvents to lift difficult to remove oil-based contaminants without harming the skin
  • Astopon® natural scrubbing agent (refined walnut shell powder) gently removes contaminants without damaging the skin
  • Contains Eucornol® skin protectant to minimise the risk of skin irritation
  • Non soapy, petroleum solvent-free, silicone-free, colourant-free, perfumed
Rendelési információk: Soft bottle may only be used with Stoko® Vario® dispensers.
Megjegyzés: *Az ezen az oldalon található termékek nem tartoznak a 2019/904 EU irányelv hatálya alá