Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kamerák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/88/18944988.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VisiCam plus cameras offer high resolution high speed live imaging and fit any microscope in educational, industrial or clinical use.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   High-speed cameras with excellent colour reproduction for routine applications.
Katalógus szám: (630-2668)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A beépített 16 Mb-os puffer memóriának köszönhetően, a magas képfrekcencia (20 fps) és a stabil képátvitel biztosítva van.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2958)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   High-performance camera with advanced software for different observation methods.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2669)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tudományos célokra alkalmas, 1/1,8"-os, 5.0 MP CCD kamera 16 Mb belső memóriával rendelkezik annak érdekében, hogy biztosítsa a sok képpontból álló ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2957)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2671)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A CMOS kamera nagy sebességű nyomtatást biztosító, beépített 32 Mb-os puffer memóriával, nagy képváltási frekvenciával és képátvitellel rendelkezik.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2629)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális kamera Wi-Fi kapcsolattal, VWR® VisiCam®, 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), Érzékelő: Micron C-MOS
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő 