Szeretne újra bejelentkezni?
Szivattyúhajtások, rotarus®
Gyártó: Hirschmann Laborgeräte
rotarus®
A rotarus® perisztaltikusszivattyú-sorozata a különböző motoroknak és biztonsági osztályokba tartozó burkolatoknak, valamint a szállítási mennyiségek intelligens szabályozásával számos laboratóriumi vagy ipari alkalmazási területen használható.
  • Cserélhető szivattyúfejek, egy- és többcsatornás kialakítás
  • Gyorsan, szerszámok nélkül cserélhető szivattyúfejek
  • Kalibrálható
  • A működéséhez 24 V DC szükséges, a megfelelő felszerelésekkel kültéri használatra is alkalmas
  • USB- és RS232-interfész a számítógéphez való csatlakoztatáshoz
  • Az átfolyási sebesség a felszerelt szivattyúfej típusától függ
Az 50 és 100 W-os motorok pontos szállítást eredményeznek 0,2 és 500 ford./perc közötti sebességtartományban. Ez azt jelenti, hogy a nagy viszkozitású folyadékok is pontosan adagolhatók. Az alapparaméterekhez tartozó konfigurációs adatok ily módon is tárolhatók és bármikor lekérhetők. A flow és volume modellek automatikus blokkolás-érzékelővel és csőszakadás-figyelő rendszerrel vannak felszerelve.
rotarus® standard: Nagy teljesítményű alapmodell a burkolatán található kezelőpanellel. A sebesség közvetlenül az egységen állítható be.
rotarus® flow: Kényelmesen használható szállítószivattyú a sebesség és az átfolyási sebesség szabályozásának lehetőségével. Különösen olyan szállítási feladatokhoz alkalmas, ahol kalibrált szállítási sebesség szükséges. A burkolaton található vezérlőpanel segítségével az alapvető funkciók (sebesség) állíthatók be; a további funkciók (átfolyási sebesség) beállítása a TFT-érintőképernyővel ellátott külső vezérlőmodulon lehetséges. Az RFID-technológia automatikusan felismeri a csatlakoztatott szivattyúfejet és csövet. A modell automatikus dugulásérzékelővel és csőszakadás-figyelő rendszerrel is rendelkezik.
rotarus® volume: Rendkívül kényelmesen használható és pontos adagolószivattyú – csúcskategóriás modell. A számos különböző intelligens funkció közé tartozik például a beállítható sebesség, átfolyási sebesség, adagolási idő és teljes térfogat. A különböző szivattyúzási módszerek esetén a ciklusok és a sebességfokozatok is beállíthatók. Ez a modell a rotarus® flow modellhez hasonlóan vezérlőpanellel/-modullal, RFID-technológiával, blokkolás-érzékelővel és csőszakadás-figyelő rendszerrel van felszerelve.
rotarus® smart: Ez a modell tökéletesen kiegészíti az alapszintű rotarus® szivattyúk termékcsaládját. A burkolaton található kezelőpanel a legfontosabb paraméterek egyszerű és gyors konfigurálását teszi lehetővé, a sebesség pedig közvetlenül az egységen állítható be. A kis helyigényének köszönhetően a berendezés könnyedén integrálható a meglévő laboratóriumi környezetbe vagy gyártórendszerbe. 30 vagy 40 W-os motorral is rendelhető.
rotarus® fast: Ezt a modellt kifejezetten a dugattyús szivattyúfejekkel való közös használatra tervezték. A szivattyúfej homogén geometriája lehetővé teszi a rotarus® családban fellelhető összes perisztaltikus szivattyúfej használatát. A modellt tökéletes intelligencia jellemzi; szállítószivattyúként és adagolószivattyúként is egyaránt használható. Ahogyan a rotarus család teljes termékskálája esetén, az ehhez szükséges paraméterek ezen modell esetén is rendkívül egyértelmű és magától értetődő módon programozhatók be a TFT érintőképernyőn keresztül. Az RFID-technológia azonosítja a felszerelt szivattyúfejet, majd a rotarus® fast a felhasználó közbeavatkozása nélkül automatikusan beállítja a megfelelő paramétereket. Ez lehetővé teszi például a szivattyúfej számára leginkább megfelelő maximális sebesség automatikus aktiválását. Ennek eredményeképpen a rendszer a szivattyúfej optimális szállítási sebességét használja, a kopás pedig ezzel egyidejűleg csökken. A berendezés 80 W-os motorral is rendelhető.
Kiegészítő információk: Szivattyúfejek és tartozékok: A rotarus család az egy- és többcsatornás perisztaltikus szivattyúfejek, valamint a dugattyús szivattyúfejek széles körű választékát kínálja. A csatlakozási technológia tervezésekor a gyors és egyszerű kezelhetőség volt a fő szempont. A szivattyúfejek egyetlen mozdulattal, szerszámok nélkül cserélhetők. A Hirschmann szivattyúfejei RFID-technológiával rendelkeznek a szivattyúfejek automatikus azonosítása érdekében. A tartozékok kiemelkedően széles kínálata teljes szabadságot biztosít a műveletek terén. Az adagolás például egy pedálkapcsolóval is indítható, így mindkét kéz szabadon marad a laboratóriumi asztalon végzett munkálatokhoz. A szivattyúház állványhoz is rögzíthető vagy a szivattyúházak akár egymásra is pakolhatók. A rotarus® flow, volume és fast modelljei összetett feladatok ellátására is képesek, ennek ellenére azonban a vezérlőmodul segítségével egyszerűen programozhatók.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
rotarus® standard
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
rotarus® standard 50, fehér porbevonatos házzal 1 224-0109
rotarus® standard 50i, inox rozsdamentes acél házzal 1 224-0110
rotarus® standard 100, fehér porbevonatos házzal 1 224-0115
rotarus® standard 100i, inox rozsdamentes acél házzal 1 224-0116
rotarus® flow
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
rotarus® flow 50, fehér porbevonatos házzal 1 224-0111
rotarus® flow 50i inox rozsdamentes acél házzal 1 224-0112
rotarus® flow 100, fehér porbevonatos házzal 1 224-0117
rotarus® flow 100i inox rozsdamentes acél házzal 1 224-0118
rotarus® volume
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
rotarus® volume 50, fehér porbevonatos házzal 1 224-0113
rotarus® volume 50i, inox rozsdamentes acél házzal 1 224-0114
rotarus® volume 100, fehér porbevonatos házzal 1 224-0119
rotarus® volume 100i, inox rozsdamentes acél házzal 1 224-0120
rotarus® smart
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
rotarus® smart 30, fehér porbevonatos házzal 1 HIRS9501132
rotarus® smart 40, fehér porbevonatos házzal 1 HIRS9501232
rotarus® fast
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
rotarus® fast 80, fehér porbevonatos házzal 1 HIRS9501872
rotarus® fast 80i, inox rozsdamentes acél házzal 1 HIRS9501874
rotarus® perisztaltikusszivattyú-fejek
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Szivattyúfej, rotarus® PK 10-16, 1 csatornás, 1,6–11,1 mm belső átmérőjű csövekhez 1 224-0134
Szivattyúfej, rotarus® PK 10-24, 1 csatornás, 4,8–9,5 mm belső átmérőjű csövekhez 1 224-0135
Szivattyúfej, rotarus® MKF 4-8, 4 csatornás, dugócsövekhez 1 224-0121
Szivattyúfej, rotarus® MKF 8-4, 8 csatornás, dugócsövekhez 1 224-0122
Szivattyúfej, rotarus® MKF 12-8, 12 csatornás, dugócsövekhez 1 224-0123
rotarus® dugattyús szivattyúfejek
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF RH00 CKC-LF, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 2,5 és 25 μl között, csatlakozó az 1/4“-28 UNF porthoz (hüvely), a Kynar® hengerköpenyben lévő PVDF dugattyúval 1 HIRS951306121
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF RH0 CKC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 5,0 és 50 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Kynar® hengerköpenyben lévő PVDF dugattyúval 1 HIRS951306141
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF RH0 CTC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 5,0 és 50 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Tefzel® (ETFE) hengerköpenyben lévő ETFE dugattyúval 1 HIRS951306143
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF RH1 CKC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 10,0 és 100 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Kynar® hengerköpenyben lévő PVDF dugattyúval 1 HIRS951306161
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF RH1 CTC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 10,0 és 100 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Tefzel® (ETFE) hengerköpenyben lévő ETFE dugattyúval 1 HIRS951306163
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF QP-Q1 CKC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 12,8 és 320 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Kynar® hengerköpenyben lévő PVDF dugattyúval 1 HIRS951306231
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF QP-Q1 CSC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 12,8 és 320 μl között, csatlakozó az 1/4“-es NPT porthoz (hüvely), a rozsdamentes acél hengerköpenyben lévő rozsdamentes acél dugattyúval 1 HIRS951306232
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF QP-Q2 CKC, max. nyomáskülönbség: 4,1 bar, lökettérfogat: 28,8 és 720 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Kynar® hengerköpenyben lévő PVDF dugattyúval 1 HIRS951306251
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF QP-Q2 CSC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 28,8 és 720 μl között, csatlakozó az 1/4“-es NPT porthoz (hüvely) rozsdamentes acél hengerköpenyben lévő rozsdamentes acél dugattyúval 1 HIRS951306252
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF QP-Q3 CKC, max. nyomáskülönbség: 1,7 bar, lökettérfogat: 51,2 és 1280 μl között, csatlakozó a csövekhez, 6,0-6,4 mm külső átmérő, a Kynar® hengerköpenyben lévő PVDF dugattyúval 1 HIRS951306271
Dugattyús szivattyúfejek, rotarus® TKF QP-Q3 CSC, max. nyomáskülönbség: 6,9 bar, lökettérfogat: 51,2 és 1280 μl között, csatlakozó az 1/4“-es NPT porthoz (hüvely), a rozsdamentes acél hengerköpenyben lévő rozsdamentes acél dugattyúval 1 HIRS951306272
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus rotarus® standard 50 rotarus® standard 100i rotarus® standard 100 rotarus® standard 50i rotarus® flow 100 rotarus® flow 100i rotarus® flow 50 rotarus® flow 50i rotarus® volume 100 rotarus® volume 50i rotarus® volume 50 rotarus® volume 100i rotarus® smart 40 rotarus® smart 30 rotarus® fast 80i rotarus® fast 80 PK 10-16 PK 10-24 MKF 12-8 MKF 8-4 MKF 4-8 TKF RH0 CKC TKF RH1 CTC TKF QP-Q1 CKC TKF QP-Q2 CKC TKF RH00 CKC-LF TKF QP-Q3 CSC TKF RH0 CTC TKF RH1 CKC TKF QP-Q3 CKC TKF QP-Q1 CSC TKF QP-Q2 CSC
Csatornák 1 és 12 között
Reversible +
Áramlási sebesség, ml/perc 0,0022 és 3000 között 0,0036 és 5400 között 0,0001 és 1500 között 0,0036 és 5400 között 0,0001 és 1500 között 0,0036 és 5400 között 0,0001 és 1500 között 0,0036 és 5400 között 0,0075 és 4250 között 0 125 és 2304 között 0,08 és 5 400 között 0,66 és 5 200 között 0,0001 és 27,2 között 0 014 és 228 között 0,0009 és 82,1 között 0 001 és 155 között 0 002 és 310 között 0,0026 és 576 között 0,0058 és 1,296 között 0,0005 és 78 között 0,0102 és 2 304 között 0 001 és 155 között 0 002 és 310 között 0,0102 és 2 304 között 0,0026 és 576 között 0,0058 és 1,296 között
Fordulatszám, ford./perc 0,2 és 100 között 5 és 500 között 0,2 és 100 között 5 és 500 között 0,2 és 100 között 5 és 500 között 0,2 és 100 között 5 és 500 között 3 és 200 között 10 és 350 között 50 és 3 100 között 0,2 és 500 között 0,2 és 250 között
IP rating IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 45 IP 65 IP 54
Szélesség × mélység × magasság, mm 100×205×220 100×270×220 100×205×220 100×270×220 100×205×220 100×270×220 100×205×220 100×270×220 340×300×270
Tömeg, kg 8,2 10,8 8,2 11,0 8,5 11,0 8,5 11,0 4,7 4,4 10,1 1,58 3,1 2,4 1,5 0,95 2,2 0,95 2,4 0,95 2,2 2,4
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
rotarus® pedálkapcsoló 1 224-0124
rotarus® egér 1 224-0125
rotarus® vezérlőegység 1 224-0126
rotarus® vezérlőmodul-tartó 1 224-0127
rotarus® egymásra pakolást segítő elemek 1 224-0128
rotarus® állványtartó 1 224-0129
rotarus® KFS-kazetta, kicsi 1 224-0130
rotarus® KFM-kazetta, közepes 1 224-0131
rotarus® adapterlemez a MASTERFLEX szivattyúfejekhez 1 224-0132
rotarus® adapterlemez az ISMATEC szivattyúfejekhez 1 224-0133
Felcsavarozható készlet 2 db egycsatornás szivattyúfej kaszkádkapcsolásához 1 HIRS9531222
rotarus® adat- és tápkábel, hosszúság: 0,5 m 1 HIRS9531141
rotarus® adat- és tápkábel, hosszúság: 10 m 1 HIRS9531144
rotarus® adat- és tápkábel, hosszúság: 2 m 1 HIRS9531142
rotarus® adat- és tápkábel, hosszúság: 5 m 1 HIRS9531143
rotarus® analóg vezérlőkábel, 5 pólusú, hosszúság: 2 m 1 HIRS9531148
rotarus® kábelkapcsoló, 3 pólusú, hosszúság: 2 m 1 HIRS9531147
rotarus® RS232-kábel, hosszúság: 2 m 1 HIRS9531145
rotarus® tápkábel, 24 V, hosszúság: 2 m 1 HIRS9531149
rotarus® USB-kábel, hosszúság: 2 m 1 HIRS9531146
Szivattyúfej, rotarus® PK 10-16, 1 csatornás, 1,6–11,1 mm belső átmérőjű csövekhez 1 224-0134
Szivattyúfej, rotarus® PK 10-24, 1 csatornás, 4,8–9,5 mm belső átmérőjű csövekhez 1 224-0135
Szivattyúfej, rotarus® MKF 4-8, 4 csatornás, dugócsövekhez 1 224-0121
Szivattyúfej, rotarus® MKF 8-4, 8 csatornás, dugócsövekhez 1 224-0122
Szivattyúfej, rotarus® MKF 12-8, 12 csatornás, dugócsövekhez 1 224-0123
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség