  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
kromatografias-papirok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A Whatman kromatográfiás papírokat tisztaságuk, jó minőségük és egyenletességük miatt az egész világon széles körben használják. Speciálisan kiválaszt...
Katalógus szám: (WHAT3668-915)
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These ion exchange papers combine cellulose and large pore silica gel for separations in which both partition and adsorption are important, including ...
UOM:  1 * 25 DB
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Chromatography paper, Cellulóz, Grade FN 3, Lapok, 300×580 mm
Gyártó:  VARIAN
Leírás:   Chromatography paper is used in thin layer chromatography applications such as evaluating radioisotope purity, QC testing.
Gyártó:  Ahlstrom Munksjö
Leírás:   These chromatography filter papers are made of pure cotton linters with an alpha cellulose content of nearly 100%.
1 - 5  of 5