Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
A13305.14 A13305.06 A13305.03
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile ≥96%
Formula: C₆H₅NS
MW: 123,18
Boiling Pt: 91…93 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00052086
CAS Number: 55406-13-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség