Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
H32236.06 H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00800608
CAS Number: 34837-84-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség