Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO304670250 ACRO304671000
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥99%
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00800608
CAS Number: 34837-84-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség