Szeretne újra bejelentkezni?
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A15664.03EA 12700 HUF InStock
A15664.03 A15664.14 A15664.06
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
Melting Pt: ∼ 80 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00023147
CAS Number: 51135-96-7
EINECS: 257-003-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség