Szeretne újra bejelentkezni?
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO166830050EA 3240 HUF InStock
ACRO166830050 ACRO166830250
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
Boiling Pt: 127°C - 128°C (2mmHg)
Melting Pt: 60°C - 65°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00006503
CAS Number: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60°C to 65°C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség