Szeretne újra bejelentkezni?
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H28405.06 H28405.14
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65
Melting Pt: 184…187 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01570172
CAS Number: 13790-39-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség