Szeretne újra bejelentkezni?
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
A12416.14EA 128000 HUF InStock
A12416.14 A12416.06 A12416.03
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₉H₁₅ClN₂
MW: 186,69
Melting Pt: 203 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00013461
CAS Number: 118427-29-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség