Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B25683.06 B25683.14
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,14
Melting Pt: 89…91 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06797457
CAS Number: 214822-96-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség