Szeretne újra bejelentkezni?
DL-Glutamic acid monohydrate ≥98%
Gyártó: Acros Organics
ACRO119931000 ACRO119930250 ACRO119930010
DL-Glutamic acid monohydrate ≥98%
Formula: C₅H₉NO₄·1H₂O
MW: 165,15 (147,13 anhy)
Melting Pt: 194 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00150703
CAS Number: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White Powder
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség