Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H26234.03EA 46300 HUF InStock
H26234.03 H26234.06
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11
Melting Pt: 98…101 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06660202
CAS Number: 886498-89-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség