Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H31921.03 H31921.06
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Formula: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09025378
CAS Number: 916420-59-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség