Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
A17940.22 A17940.14 A17940.36
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23
Boiling Pt: 157…159 °C (19 mmHg)
Density: 1,135
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00008454
CAS Number: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség