Nyomtat…
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Gyártó: Thermo Scientific
B20237.09EA 71800 HUF
B20237.09 B20237.18 B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Kémiai képlet: C₁₀H₁₂O₃
Moláris tömeg: 180,23 g/mol
Forráspont: 86…88 °C (0,5 mmHg)
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00017205
CAS szám: 18927-05-4