Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
L03929.14 L03929.06
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21
Boiling Pt: 274…275 °C
Density: 1,090
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00001866
CAS Number: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség