Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl phenylcyanoacetate ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO118830050 ACRO118830250
Ethyl phenylcyanoacetate ≥97%
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21
Density: 1,09 g/cm³
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00001866
CAS Number: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség