Szeretne újra bejelentkezni?
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Synonyms: H-DL-β-Phe-OH
L19801.06 L19801.03
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid ≥99%
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19
Melting Pt: ∼ 220 °C (boml.)
MDL Number: MFCD00008064
CAS Number: 614-19-7
EINECS: 210-371-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség