Szeretne újra bejelentkezni?
3-Isopropoxypropylamine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B23748.AK B23748.AD
3-Isopropoxypropylamine ≥98%
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19
Boiling Pt: 149…151 °C
Density: 0,840
Flash Pt: 42 °C (108 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00008220
CAS Number: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
ADR: 3,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség