Szeretne újra bejelentkezni?
Trimethylphosphine oxide
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
30394.06 30394.03
Trimethylphosphine oxide
Formula: C₃H₉OP
MW: 92,08
Melting Pt: 140…141 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00013910
CAS Number: 676-96-0
EINECS: 211-633-9
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség