Szeretne újra bejelentkezni?
Triethylphosphine oxide
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
30391.06 30391.03
Triethylphosphine oxide
Formula: C₆H₁₅OP
MW: 134,16 g/mol
Melting Pt: 48…50 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00013914
CAS Number: 597-50-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség