Szeretne újra bejelentkezni?
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H32487.09 H32487.03
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥98%
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14
Melting Pt: 212…215 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03407960
CAS Number: 400-76-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség