Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H32940.03 H32940.MD
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Formula: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10
Melting Pt: 187…191 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06203609
CAS Number: 84376-20-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség