Szeretne újra bejelentkezni?
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Gyártó: Molekula
MOLE11580911-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19
MDL Number: MFCD00020183
CAS Number: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség