Szeretne újra bejelentkezni?
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B20630.06 B20630.14
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide ≥97%
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19
Melting Pt: 147…151 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00020183
CAS Number: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség