Szeretne újra bejelentkezni?
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A18083.06 A18083.03
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11
Boiling Pt: 204…207 °C
Melting Pt: 13 °C
Density: 1,018
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005245
CAS Number: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség