Szeretne újra bejelentkezni?
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO206970050 ACRO206970010 ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11
Boiling Pt: 99…100 °C (6 mmHg)
Density: 0,99
Flash Pt: 96 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005245
CAS Number: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség