Szeretne újra bejelentkezni?
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
ABCRAB165343.0005 L19056.06 L19056.14
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Formula: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01
Boiling Pt: 120 °C (228 mmHg)
Density: 0,966
Flash Pt: 46 °C (114 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03093086
CAS Number: 1195-66-0
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség