Szeretne újra bejelentkezni?
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO359490010EA 6510 HUF InStock
ACRO359490010 ACRO359490050
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06
Boiling Pt: 73°C (15 mm Hg)
Density: 0,912 g/cm³
Flash Pt: 42°C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00192241
CAS Number: 61676-62-8
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség