Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H33944.06EA 119000 HUF InStock
H33944.06 H33944.03
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD18783224
CAS Number: 1352999-93-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség