Szeretne újra bejelentkezni?
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L20110.MD L20110.06 L20110.03
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Formula: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01
Melting Pt: 85…86 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03411937
CAS Number: 89787-12-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség