Szeretne újra bejelentkezni?
n-Hexadekán-D34 (98% D)
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
Veszély
PROOCILDLM-203-0.1 PROOCIL-DLM-203-5
n-Hexadekán-D34 (98% D)
Formula: D₃C(CD₂)₁₄CD₃
Storage Temperature: ambient
CAS Number: 15716-08-2
EINECS: 208-878-9
UN: 0000
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség