Szeretne újra bejelentkezni?
Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Gyártó: Alfa Aesar
10560.03 10560.01 10560.06
Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Cyclopropanation of alkenes
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Melting Pt: 205 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003538
CAS Number: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség