Szeretne újra bejelentkezni?
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vízmentes
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO268630050 ACRO268632500 ACRO268630010
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vízmentes
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003538
CAS Number: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség