Szeretne újra bejelentkezni?
Dinonyl phthalate mixture of isomers ≥97%
Gyártó: Acros Organics
ACRO408771000 ACRO408770250
Dinonyl phthalate mixture of isomers ≥97%
Formula: C₂₆H₄₂O₄
Boiling Pt: 279…287 °C (760 mmHg)
Density: 0,97
Flash Pt: 216 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00036237
CAS Number: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
ADR: 9,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség